Kolophonium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
419175000 419170025
ACRO419175000EA 48 EUR
ACRO419175000 ACRO419170025
Kolophonium
Kolophonium
Schmelzpunkt: 75…81 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132205
CAS-Nummer: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 83 °C
Acid value 156 to 182 mg KOH/g
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 53 to 58 % (H+)
Total volume capacity ≥1.8 eq/l (H+)