Kolophonium
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Rosingum
36734.A1
36734.30
36734.A1EA
93.7
EUR
36734.A1
36734.30
Kolophonium
Kolophonium
CAS No.: 8050-09-7
Physical Form: Powder/solid
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water
Merck Reference: 14,8266
MDL No.: MFCD00132205
Schmelzpunkt:
75…81 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132205 CAS-Nummer: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Merck Index: 14,8266 |