Devardas Legierung (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), Granulat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Devardasche Legierung, Kupfer-Aluminium-Zink-Legierung (50:45:5 gew.%), Legierung nach Devarda
45526.22 45526.36
45526.22EA 59.4 EUR
45526.22 45526.36
Devardas Legierung (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), Granulat
Devardas Legierung
CAS No.: 8049-11-4 Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt% Density: 4.355 Merck Reference: 14,2941 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00198176
Siedepunkt: 906 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 490…560 °C
Dichte: 4,355
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198176
CAS-Nummer: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,2941