Devardas Legierung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Devardasche Legierung, Kupfer-Aluminium-Zink-Legierung (50:45:5 gew.%), Legierung nach Devarda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269484-500G 269484-100G
SIAL269484-500GEA 75.2 EUR
SIAL269484-500G SIAL269484-100G
Devardas Legierung, Sigma-Aldrich®
Devardas Legierung
Siedepunkt: 906 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 490…560 °C
Dichte: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198176
CAS-Nummer: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958