ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

10311.3700 10311.3000
KRAF10311.3700EA 72.8 EUR
KRAF10311.3700 KRAF10311.3000
ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR