ortho-Borsäure 30 g/l in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
05144.5000
05144.3000
KRAF05144.5000EA
140
EUR
KRAF05144.5000
KRAF05144.3000
ortho-Borsäure 30 g/l in wässriger Lösung, reinst
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...