Phenolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich
151440250
151440050
151441000
ACRO151440250EA
77.6
EUR
ACRO151440250
ACRO151440050
ACRO151441000
Phenolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Phenolrot Natriumsalz
Formel:
C₁₉H₁₃NaO₅S Molecular Weight: 376,35 g/mol Schmelzpunkt: 285 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066901 CAS-Nummer: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 12,07397 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1600 (558 nm, in buffer) |
Visual transition interval | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |