Phenolrot Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 47 EUR
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Phenolrot Natriumsalz ACS
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molecular Weight: 376,35 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test