Phenolrot Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich
15987.06
15987.14
15987.06EA
34.9
EUR
15987.06
15987.14
Phenolrot Natriumsalz ACS
Phenolrot Natriumsalz
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Formel:
C₁₉H₁₃NaO₅S Molecular Weight: 376,35 g/mol Schmelzpunkt: 285 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066901 CAS-Nummer: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 14,7247 |