Phenolrot Natriumsalz 0,02% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich
38702.AE
38702.AP
38702.AEEA
30.4
EUR
38702.AE
38702.AP
Phenolrot Natriumsalz 0,02% (w/v) in wässriger Lösung
Phenolrot Natriumsalz
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.972
MDL No.: MFCD00066901
Formel:
C₁₉H₁₃NaO₅S Molecular Weight: 376.35 g/mol Schmelzpunkt: 285 Dichte: 0.972 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066901 CAS-Nummer: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 12,07397 |