Pyridiniumchlorochromat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
183670250 183671000 183675000
ACRO183670250EA 26.7 EUR
ACRO183670250 ACRO183671000 ACRO183675000
Pyridiniumchlorochromat 98%
Pyridinium chlorochromate
Formel: C₅H₆ClCrNO₃
Schmelzpunkt: 205 °C
MDL: MFCD00013106
CAS-Nummer: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08064
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %