Pyridiniumchlorochromat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PCC
SB01867.1 SB01867.50
MAYBSB01867.1EA 0 EUR
MAYBSB01867.1 MAYBSB01867.50
Pyridiniumchlorochromat
Pyridinium chlorochromate
Formel: C₅H₆ClCrNO₃
Molecular Weight: 215,56 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C
MDL: MFCD00013106
CAS-Nummer: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08064