Pyridiniumchlorochromat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PCC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190144-100G 190144-25G 190144-500G
SIAL190144-100GEA 66.7 EUR
SIAL190144-100G SIAL190144-25G SIAL190144-500G
Pyridiniumchlorochromat, Sigma-Aldrich®
Pyridinium chlorochromate
Formel: C₅H₆ClCrNO₃
Molecular Weight: 215,56 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C
MDL: MFCD00013106
CAS-Nummer: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08064