Riboflavin (Vitamin B2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazin, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dion, (-)-Riboflavin, Vitamin B2, Vitamin G
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7649-25G
R7649-100G
R7649-1KG
SIALR7649-25GEA
76.9
EUR
SIALR7649-25G
SIALR7649-100G
SIALR7649-1KG
Riboflavin (Vitamin B2), Sigma-Aldrich®
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel:
C₁₇H₂₀N₄O₆ Molecular Weight: 376,37 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005022 CAS-Nummer: 83-88-5 EINECS: 201-507-1 Merck Index: 12,08367 |