Stärke 2% in wässriger Lösung stabilisiert

Lieferant: Bernd Kraft

04085.3000 04085.2000 04085.5020
KRAF04085.3000EA 77.4 EUR
KRAF04085.3000 KRAF04085.2000 KRAF04085.5020
Stärke 2% in wässriger Lösung stabilisiert
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR