Terpentinöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Terpentin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
24245-2.5L
24245-1L
SIAL24245-2.5LEA
144
EUR
SIAL24245-2.5L
SIAL24245-1L
Terpentinöl, Sigma-Aldrich®
Turpentine oil
Siedepunkt:
153…175 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60…–50 °C Dichte: 0,854…0.868 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 35 °C |
MDL:
MFCD00147790 CAS-Nummer: 8006-64-2 EINECS: 232-350-7 UN: 1299 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...