Thymolblau Natriumsalz

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Thymolsulfonphthalein Natriumsalz, Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolat]-S,S-dioxid, Thymolblau wasserlöslich

B23007.09 B23007.18 B23007.30
B23007.09EA 27.3 EUR
B23007.09 B23007.18 B23007.30
Thymolblau Natriumsalz
Thymolblau Natriumsalz

CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Melting Point: ca 284° dec. Beilstein Reference: 3861515 MDL No.: MFCD00151093

Formel: C₂₇H₂₉NaO₅S
Molecular Weight: 488.58 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 284 °C (Zers.)
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151093
CAS-Nummer: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR