(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-trans-1,2-Cyclohexandiamin
248670100 248670500 248672500
ACRO248670100EA 30 EUR
ACRO248670100 ACRO248670500 ACRO248672500
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan 98%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 0.951 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00063747
CAS-Nummer: 1121-22-8
UN: 2735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %