(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
270016-10ML
270016-250ML
270016-50ML
SIAL270016-10MLEA
34.2
EUR
SIAL270016-10ML
SIAL270016-250ML
SIAL270016-50ML
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 14,8 °C Dichte: 0,951 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00063747 CAS-Nummer: 1121-22-8 |