Magnetrührer, FABdrive
Lieferant: 2mag
FABdrive
442-0824EA 2444 EUR
442-0824 442-0841 442-0842 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0840
Magnetrührer, FABdrive
Rührer Magnetrührer
Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung
IP-Schutzklasse: IP 65
FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Rührantrieb FABdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit
Standards: IP-Schutzklasse: IP 20