Waschlösungskonzentrat, 20X
Lieferant: SERACARE LIFE SCIENCES
50-63-04 50-63-00
KPLI50-63-04EA 378 EUR
KPLI50-63-04 KPLI50-63-00
Waschlösungskonzentrat, 20X
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Praktisches 20-faches-Konzentrat mit Imidazol-gepufferter Kochsalzlösung und Tween® 20
  • Für ELISA-, Blotting- und Immunhistochemie-Anwendungen geeignet
Dies ist ein allgemeiner Waschpuffer für Immunassays.