Alcohol Plus-Handdesinfektionsmittel
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
2162581 2146691 2146693 2146692 2146695
RUBB2162581EA 17.6 EUR
RUBB2162581 RUBB2146691 RUBB2146693 RUBB2146692 RUBB2146695
Alcohol Plus-Handdesinfektionsmittel
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Das wirksame und schnell wirkende Handdesinfektionsmittel wurde umfassend getestet und ist nachweislich bakterizid, viruzid und levurozid und tötet 99,99% aller gängigen Keime ab.
  • Schnell wirkende Formel desinfiziert Hände in 30 Sekunden
  • Enthält 70 % Alkohol gemäß WHO-Empfehlungen
  • Enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, um Hauttrockenheit vorzubeugen
Standards: Die Alcohol Plus-Formel wurde nach den folgenden Normen getestet: EN 1500, EN 1276, EN 13727 + A2, EN 14476 + A1, EN 14476 + A2, EN 1650 + A1 und EN 13624.