IAN XXTP Pro BOA® S3S ESD Sicherheitsschuhe, Schnürung, Low
Lieferant: ELTEN
721331/35 721331/36 721331/37 721331/40 721331/38 721331/39 721331/41 721331/42 721331/43 721331/44 721331/45 721331/46 721331/47 721331/48 721331/49
ELTN721331/35EA 118.9 EUR
ELTN721331/35 ELTN721331/36 ELTN721331/37 ELTN721331/40 ELTN721331/38 ELTN721331/39 ELTN721331/41 ELTN721331/42 ELTN721331/43 ELTN721331/44 ELTN721331/45 ELTN721331/46 ELTN721331/47 ELTN721331/48 ELTN721331/49
IAN XXTP Pro BOA® S3S ESD Sicherheitsschuhe, Schnürung, Low
Schuhe und Stiefel
IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S wird in Bereichen eingesetzt, in denen die Gefahr einer elektrostatischen Entladung (ESDS/ESD) besteht.
  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter und Fersenfutter
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Durchgehende, gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende Einlegesohle ESD PRO schwarz
  • Nichtmetallische, durchtrittfeste Zwischensohle
  • TPU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
  • TPU-Überkappe
  • Verbund-Zehenkappe
  • BOA® Fit-System
  • Lederfreie Ausrüstung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. Diese Schuhe entsprechen dem Standard 61340-5-1.
Der gepolsterte Schaftrand sorgt für hohen Tragekomfort und schützt die Achillessehne. Die Zunge verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz in den Schuh und das reflektierende Material sorgt für gute Sichtbarkeit im Dunkeln
.
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
besteht aus expandiertem, thermoplastischem Polyurethan in Form ovaler Schaumkügelchen. Diese haften aneinander und sind sehr leicht und elastisch. Diese revolutionäre Technologie dämpft Stöße und gibt bei Druck extrem gut zurück, sodass die Energie an den Träger zurückgegeben werden kann. Auch bei niedrigen Temperaturen von –20 °C behält der Kern seine hohe Elastizität.
Laufsohle, TPU (Thermoplastisches Polyurethan):
Farbe blau, mit farbigen Einsätzen
Profiltiefe: 3,5 mm
Abriebfest
Hitzebeständig bis ca. 130 °C
Kälteflexibel bis ca. –20 °C
Öl- und kraftstoffbeständig
Zwischensohle, PU (Polyurethan) mit einem Kern aus Infinergy® von BASF:
Der weiche PU-Kern sorgt für eine gute Stoßdämpfung und hohen Tragekomfort
Der Kern aus Infinergy® sorgt für eine sehr gute Dämpfung mit Rebound-Effekt
Standards: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A.