STEWART XXG Pro GTX S3 HI CI ESD Sicherheitsschuhe, Schnürung, Schwarz-Grün, Low
Lieferant: ELTEN
728661/39 728661/40 728661/41 728661/42 728661/43 728661/44 728661/48 728661/45 728661/46 728661/47
ELTN728661/39EA 132.9 EUR
ELTN728661/39 ELTN728661/40 ELTN728661/41 ELTN728661/42 ELTN728661/43 ELTN728661/44 ELTN728661/48 ELTN728661/45 ELTN728661/46 ELTN728661/47
STEWART XXG Pro GTX S3 HI CI ESD Sicherheitsschuhe, Schnürung, Schwarz-Grün, Low
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh STEWART XXG Pro GTX schwarz-grün low ESD S3 HI CI, Größe 39 to 48.
  • Hydrophobiertes Nubukleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO schwarz
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • TPU Überkappe
  • Kunststoffkappe
Colour: Black/green
Standards: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A.