ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Stefano XXSG Boa® GTX Low S3
Lieferant: ELTEN
728751/36 728751/37 728751/38 728751/39 728751/40 728751/41 728751/42 728751/43 728751/44 728751/45 728751/46 728751/47 728751/48
ELTN728751/36EA 134.9 EUR
ELTN728751/36 ELTN728751/37 ELTN728751/38 ELTN728751/39 ELTN728751/40 ELTN728751/41 ELTN728751/42 ELTN728751/43 ELTN728751/44 ELTN728751/45 ELTN728751/46 ELTN728751/47 ELTN728751/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Stefano XXSG Boa® GTX Low S3
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Rindsleder-Obermaterial und einer Sohle aus PU/PU (Wellmaxx Safety Grip).
  • Allwetter-Gore-Tex-Performance-Membran
  • Durchgehende, gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Boa®-Fit-Schnürsystem
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Stahlkappe
  • Zehenschutz aus PU
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2), die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (S3), in denen die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD).More Product Information