ESD-Sicherheitsstiefelette, Schnürsystem, Matthew Pro Boa® GTX Mid S3 CI Typ 2
Lieferant: ELTEN
1768502/36 1768502/37 1768502/38 1768502/39 7685502/46 7685502/47 7685502/48 7685502/40 7685502/41 7685502/42 7685502/43 7685502/44 7685502/45
ELTN1768502/36EA 0 EUR
ELTN1768502/36 ELTN1768502/37 ELTN1768502/38 ELTN1768502/39 ELTN7685502/46 ELTN7685502/47 ELTN7685502/48 ELTN7685502/40 ELTN7685502/41 ELTN7685502/42 ELTN7685502/43 ELTN7685502/44 ELTN7685502/45
ESD-Sicherheitsstiefelette, Schnürsystem, Matthew Pro Boa® GTX Mid S3 CI Typ 2
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsstiefelette aus hydrophobiertem Mikrofaser-/hydrophobiertem Textil-Cordura®-Obermaterial und einer Sohle aus PU/PU (Ergo-Active 2). Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langen Zehen, mittlerer Ballen- und Fersenbreite, flachem Ballenwinkel.
  • Durchgehende, gepolsterte Balgzunge
  • Halborthopädische ESD Einlegesohle schwarz
  • Gore-Tex Crosstech®-Membran
  • Boa®-Fit-Schnürsystem
  • Metallfreie, durchtrittsichere TPU-Schutzkappe
  • TPU-Überkappe
  • Stahlkappe
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, Bereiche mit Feuchtigkeitsbelastung (S2), Gefahr elektrostatischer Entladung (ESDS/ESD) und Bereiche mit Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen (S3).
Farbe: Schwarz
Schuhgrößen für Damen: 36 bis 39
Schuhgrößen für Herren: 40 bis 48
Standards: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B.