ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Stefano XXSG Pro Boa® GTX Mid S3
Lieferant: ELTEN
768751/38 768751/39 768751/40 768751/41 768751/48 768751/36 768751/37 768751/42 768751/43 768751/44 768751/45 768751/46 768751/47
ELTN768751/38EA 145.9 EUR
ELTN768751/38 ELTN768751/39 ELTN768751/40 ELTN768751/41 ELTN768751/48 ELTN768751/36 ELTN768751/37 ELTN768751/42 ELTN768751/43 ELTN768751/44 ELTN768751/45 ELTN768751/46 ELTN768751/47
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Stefano XXSG Pro Boa® GTX Mid S3
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsstiefelette mit Obermaterial aus Rindsleder und Sohle aus PU/PU (Wellmaxx Safety Grip).
  • Allwetter-Gore-Tex-Performance-Membran
  • Durchgehende, gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Boa®-Fit-Schnürsystem
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutz aus PU
  • Stahlkappe
Geeignete für den Bereichen, in denen mit Feuchtigkeitseinwirkung zu rechnen ist (S2). Bereiche in denen die Gefahr von Stichen durch spitze oder scharfe Gegenstände (S3) besteht. Bereiche in denen die Gefahr elektrischer Entladungen besteht (ESDS/ESD).
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B.