Mehrwinkel-Lichtstreudetektor, LenS3™
Lieferant: TOSOH Bioscience
0040000 0040001
TOYO0040000EA 0 EUR
TOYO0040000 TOYO0040001
Mehrwinkel-Lichtstreudetektor, LenS3™
Chromatographie-Detektoren
Der LenS3™ Mehrwinkel-Lichtstreudetektor von Tosoh kombiniert hochempfindliche MW- und Rg-Bestimmungen mit Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
  • Charakterisierung von Molekülen bis 200 bis 10⁷ Da und Rg bis <2 bis >300 nm
  • Optisches Design für geringes Rauschen und hohe Streuintensität
  • Kompatibel mit GPC-, SEC-, HPLC- und UHPLC-Systemen
  • Kompatibel mit allen gängigen Lösungsmitteln (THF, HFIP, wässrige Salzpuffer)
  • Modulare Software für gleichzeitige Datenerfassung, Datenanalyse und Sequenzbearbeitung
  • Analysemodule für schrittweise Anleitung
  • Proprietarer konischer Strömungsweg
  • Laser: Diode, 20 mW ±5, Wellenlänge 505 nm
  • Basisrauschen: <1 mV (in THF bei 1 ml/min)
  • Medienberührte Werkstoffe: Teflon, PEEK, Glas, Edelstahl
Mit dem LenS3™ Mehrwinkel-Lichtstreudetektor können Sie das Molekulargewicht und den Trägheitsradius von Polymeren, Polysacchariden und Biopolymeren wie Proteinen oder Trägerpartikeln direkt messen. Seine hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Charakterisierung kleiner Probenmengen, von Molekülen mit niedrigem MW oder die Bestimmung von Rg-Werten bis hinunter zu <10 nm. Er ist in Kombination mit jedem SEC-Gerät wie GPC-, HPLC- oder UHPLC-Instrumenten einsetzbar.
Maximale Flussrate: 2 ml/min
Aufnahmerate: 10 Hz
Abmessungen (B×T×H): 36,5×48,5×13 mm
Gewicht: 16 kg