Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
Synonyme:
Sodium 3-mercaptopropanesulphonate, 3-Mercapto-1-propanesulphonic acid Sodium Salt
OR1011021-2.5K
OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA
870
EUR
APOSOR1011021-2.5K
APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Formel:
C₃H₈O₃S₂ Molecular Weight: 178.20 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C |
MDL:
MFCD00043148 CAS-Nummer: 17636-10-1 |