Multipet Pro 12-Kanal-Mikropipetten
Lieferant: KARTELL
0174703 0174803 0174903 0175003 0175103 0175203
KART0174703EA 1080 EUR
KART0174703 KART0174803 KART0174903 KART0175003 KART0175103 KART0175203
Multipet Pro 12-Kanal-Mikropipetten
Pipetten Mikropipetten
Die μAir™-Technologie gewährleistet eine hohe Präzision, die die ISO 8655-Standards übertrifft, indem sie den toten Luftraum zwischen Kolben und Flüssigkeit in der Spitze minimiert. Diese Technologie reduziert die Luftkompression und ermöglicht dem Benutzer eine höhere Präzision bei Laborpraktiken.
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Patentierte UniCal®-Technologie ermöglicht schnelle Neukalibrierung in einem einzigen Vorgang
  • Ultraweiche Kolbenkraft verbessert den Benutzerkomfort bei längerem Gebrauch erheblich
  • Glatte Außenfläche ermöglicht einfache Reinigung
  • Erstklassige Ästhetik und Verarbeitungsqualität
  • Ultraleichte Pipette (PC)
  • Universale Spitzenkegel sind mit den meisten international anerkannten Standardspitzen kompatibel
Die Mehrkanalpipette wird auch für ELISA-Protokolle, molekulares Screening, kinetische Studien, DNA-Amplifikation usw. empfohlen. Der Kopf kann um 360° gedreht werden, um eine flexible Verwendung zu gewährleisten. Der Benutzer kann somit den Drehwinkel auswählen, der am besten zum Layout der Arbeitsstation passt, um eine bequeme Bedienung zu gewährleisten.
Die patentierte UniCal®-Technologie ermöglicht eine schnelle Neukalibrierung in weniger als 15 Sekunden in einem einzigen Vorgang, ohne die Ziffern vom Kolbenmechanismus zu lösen und traditionelle Kalibrierungsmethoden zu vermeiden. Ultraweiche Kolbenkraft, wobei die Kolbenkraft des ersten Schritts nur 8,95 N und die des zweiten Schritts nur 16,85 N beträgt. Der weiche Kolben verbessert den Benutzerkomfort auch bei stundenlangem Pipettieren erheblich.
Standards: Einzeln kalibriert in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß ISO 8655-Standards.
Verpackung: Lieferung in Einzelkarton mit Kalibrierungszertifikat.