Mono Taschen-Sampler
Lieferant: Sampling Systems
1430S-1000 1430S-1500 1430S-600
SAMP1430S-1000EA 963 EUR
SAMP1430S-1000 SAMP1430S-1500 SAMP1430S-600
Mono Taschen-Sampler
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Mono-Taschenprobenehmer ist zum Beproben von frei fließenden Pulvern und Granulaten von einem einzigen Punkt aus konzipiert.
  • Ideal für die Entnahme einer einzelnen Probe von frei fließenden Pulvern/Granulaten
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kann zur Reinigung leicht zerlegt werden
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Mono-Taschenprobenehmer eignet sich zum Entnehmen von Proben von frei fließenden Pulvern/Granulaten von einem einzigen Punkt aus. Das in verschiedenen Längen erhältliche GMP-Design gewährleistet hervorragende Haltbarkeit für viele Anwendungen.