Kohäsive Mehrstufen-Probenehmer
Lieferant: Sampling Systems
2210A-600 2210A-1000 2210A-1500
SAMP2210A-600EA 1840 EUR
SAMP2210A-600 SAMP2210A-1000 SAMP2210A-1500
Kohäsive Mehrstufen-Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der kohäsive Mehrstufen-Probenehmer ist für die Entnahme von Querschnittsproben von kohäsiven Pulvern konzipiert.
  • Hergestellt aus 316L-Edelstahl
  • Kann zur schnellen und gründlichen Reinigung vollständig zerlegt werden
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der kohäsive Mehrstufen-Probenehmer ist hervorragend für die Entnahme von Querschnittsproben von Pulvern mit schlechten Fließeigenschaften geeignet. Beim Drehen des Geräts drückt der Schaber Pulver in den Probenehmer. Wenn Sie fertig sind, kann der Probenehmer zur schnellen und einfachen Reinigung vollständig zerlegt werden.