Methanol-[D4] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4
87157.0010EA
127
EUR
87157.0010
87157.0100
87157.0025
87157.0006
87157.0011
Methanol-[D4] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel:
D₃COD Molecular Weight: 36.01 g/mol Siedepunkt: 65.3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044637 CAS-Nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,9 % |
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Wasser (HDO+D2O) | Max. 0,03 % |