Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
87154.0006EA 45.4 EUR
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Wasser Max. 0,02 %