Aceton-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6
87152.0010EA
34.02
EUR
87152.0010
87152.0100
87152.0006
87152.0011
Aceton-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]
Formel:
D₃CC(O)CD₃ Molecular Weight: 64.03 g/mol Siedepunkt: 55.5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95.4 °C Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –19 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044635 CAS-Nummer: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,90 % |
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Wasser (HDO+D2O) | Max. 0,0200 % |