Butyl-(S)-(-)-lactat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Butyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, L(-)-Milchsäurebutylester, (S)-(-)-Butyllactat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäurebutylester
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
A13821.0BEA
98.5
EUR
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
Butyl-(S)-(-)-lactat ≥97%
Butyl-(S)-(-)-lactat
Purity: 97+%
CAS No.: 34451-19-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 69°(157°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00004519
Formel:
C₇H₁₄O₃ Molecular Weight: 146,19 g/mol Siedepunkt: 185…187 °C Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 0,984 Flammpunkt: 69 °C (157 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004519 CAS-Nummer: 34451-19-9 EINECS: 252-036-3 |