1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P13002-10G
P13002-25G
SIALP13002-10GEA
76.3
EUR
SIALP13002-10G
SIALP13002-25G
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Molecular Weight: 234,68 g/mol Schmelzpunkt: 224…226 °C Dichte: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150061 CAS-Nummer: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |