1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat
130140100
130140250
130141000
ACRO130140100EA
52.7
EUR
ACRO130140100
ACRO130140250
ACRO130141000
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 97%
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Molecular Weight: 234,68 g/mol Schmelzpunkt: 224…225 °C Dichte: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150061 CAS-Nummer: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 10 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |