1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99,5% (durch Trockensubstanz), GR Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Redoxindikator, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07223.0010 1.07223.0100
1.07223.0010EA 82.9 EUR
1.07223.0010 1.07223.0100
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99,5% (durch Trockensubstanz), GR Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Redoxindikator, Supelco®
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
  • reagent for iron(II)
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Molecular Weight: 234.68 g/mol
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Dichte: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150061
CAS-Nummer: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water passes test
Sulfated ash ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer) 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator passes test
Sensitivity test (at Iron II ions) passes test