1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 99,5-102% (Trockenmasse) Reag. Ph. Eur. für die Spektrophotometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat
31043-10G
31043-500G
31043-5G
31043-10GEA
86.17
EUR
31043-10G
31043-500G
31043-5G
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 99,5-102% (Trockenmasse) Reag. Ph. Eur. für die Spektrophotometrie, Fluka™
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Molecular Weight: 234.68 g/mol Schmelzpunkt: 224…227 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150061 CAS-Nummer: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay | 99.5 - 102.0 % |
Melting point | Min. 224 °C |
Loss on drying (105°C) | Max. 8 % |
Sulfated ash | Max. 0.2 % |
Sensitive according Fe(II) ions | complying |
Solubility (10 % in H₂O) | complying |
Turbidity of solution | complying |
Colour of the solution | complying |