Neocuproin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin
N1501-1G N1501-25G N1501-5G
SIALN1501-1GEA 41.6 EUR
SIALN1501-1G SIALN1501-25G SIALN1501-5G
Neocuproin, Sigma-Aldrich®
Neocuproin
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004973
CAS-Nummer: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477