Neocuproine hydrochloride hydrate, kristallin, Bioreagenzien Reagens für Kupfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N1626-25G N1626-5G
SIALN1626-25GEA 481 EUR
SIALN1626-25G SIALN1626-5G
Neocuproine hydrochloride hydrate, kristallin, Bioreagenzien Reagens für Kupfer, Sigma-Aldrich®
Neocuproine hydrochloride hydrate
Suitable for determination of copper.
Formel: C₁₄H₁₂N₂·HCl·xH₂O
Molecular Weight: 244,72 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers., Lit.)
MDL: MFCD00150062
CAS-Nummer: 332360-00-6
EINECS: 230-732-8