Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Brom-5-nitrobenzoesäuremethylester
B21288.06
B21288.14
B21288.06EA
53.8
EUR
B21288.06
B21288.14
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 6942-36-5
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 2617575
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260,04 g/mol Schmelzpunkt: 79…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010867 CAS-Nummer: 6942-36-5 |