Methyl-2-chlor-5-nitrobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-5-nitrobenzoesäuremethylester
RJF01607.1
RJF01607.10
RJF01607.50
MAYBRJF01607.1EA
0
EUR
MAYBRJF01607.1
MAYBRJF01607.10
MAYBRJF01607.50
Methyl-2-chlor-5-nitrobenzoat
Methyl-2-chlor-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molecular Weight: 215,59 g/mol |
MDL:
MFCD00184587 CAS-Nummer: 6307-82-0 |