Methyl-5-nitrosalicylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
B25278.09 B25278.18 B25278.30
B25278.09EA 36.6 EUR
B25278.09 B25278.18 B25278.30
Methyl-5-nitrosalicylat ≥98%
Methyl-5-nitrosalicylat
Purity: 98% CAS No.: 17302-46-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD00024695
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197.15 g/mol
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024695
CAS-Nummer: 17302-46-4
EINECS: 241-330-7