Aluminiumtrilactat 90-95% contains ≈5% water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2-Hydroxypropionsäure Aluminiumsalz, DL-Aluminiumlactat, DL-Milchsäure Aluminiumsalz, (±)-Milchsäure Aluminiumsalz
39122.22 39122.36
39122.22EA 73.8 EUR
39122.22 39122.36
Aluminiumtrilactat 90-95% contains ≈5% water
Aluminiumtrilactat
Purity: 90-95% CAS No.: 18917-91-4 Molecular Formula: Al[CH3CH(OH)CO2]3 Formula Weight: 294.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,348 MDL No.: MFCD00043086
Formel: (H₃CCH(OH)COO)₃Al
Molecular Weight: 294.19 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20529175
CAS-Nummer: 18917-91-4
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 14,348