Butyl-(±)-lactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butyl-(±)-2-hydroxypropionat, (±)-2-Hydroxypropansäurebutylester, (±)-Butyllactat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283320-25G 283320-2KG 283320-500G
SIAL283320-25GEA 70.3 EUR
SIAL283320-25G SIAL283320-2KG SIAL283320-500G
Butyl-(±)-lactat, Sigma-Aldrich®
Butyl-(±)-lactat
Formel: C₇H₁₄O₃
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 0,9832 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004519
CAS-Nummer: 138-22-7
EINECS: 205-316-4