2-Methyl-2-nitro-1,3-propandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitro-2-methyl-1,3-propandiol, 2-Methyl-2-nitropropan-1,3-diol
B25196.06
B25196.14
B25196.06EA
61.8
EUR
B25196.06
B25196.14
2-Methyl-2-nitro-1,3-propandiol ≥97%
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Purity: 97%
CAS No.: 77-49-6
Molecular Formula: C4H9NO4
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 148-151°
MDL No.: MFCD00024812
Formel:
C₄H₉NO₄ Molecular Weight: 135,12 g/mol Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 148…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024812 CAS-Nummer: 77-49-6 EINECS: 201-031-4 |