Thiamin Hydrochlorid
Lieferant: Serva
Synonyme: Thiaminiumchlorid, Antiberiberifaktor Hydrochlorid, antineuritisches Vitamin Hydrochlorid, Aneurin Hydrochlorid, Thiaminchlorid Hydrochlorid, Vitamin B1 Hydrochlorid
36020.02 36020-0100
SERA36020.02EA 85.6 EUR
SERA36020.02 SERA36020-0100
Thiamin Hydrochlorid
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Schmelzpunkt: 252 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366