Thiamin Hydrochlorid, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thiaminiumchlorid, Antiberiberifaktor Hydrochlorid, antineuritisches Vitamin Hydrochlorid, Aneurin Hydrochlorid, Thiaminchlorid Hydrochlorid, Vitamin B1 Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08181.0025 1.08181.0250
1.08181.0025EA 50.3 EUR
1.08181.0025 1.08181.0250
Thiamin Hydrochlorid, Millipore®
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Molecular Weight: 337.27 g/mol
Schmelzpunkt: 252
Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366